Wichtige Dokumente
576794
Ammonium-14N-chlorid
99.99 atom % 14N, 15N-depleted, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[14NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+0
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-QMVMUTFZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)