Merck
576654
Sigma-Aldrich
4-Aminozimtsäure-ethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
InChIKey
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)