Merck
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
248-252 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
InChIKey
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)