Merck
575763
Sigma-Aldrich
Natriumhydrogenperiodat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Lineare Formel:
Na3H2IO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)