Merck
574082
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-Acetylacetonat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Chrom(III)-2,4-Pentandionat, Cr(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
Cr(C5H7O2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.32
Beilstein:
4148971
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Allgemeine Beschreibung
Chrom(III)-acetylacetonat ist ein Acidopentamminchrom(III)-Salz, ein kristallines Material, das durch Behandlung von ausgefälltem, hydriertem Chrom(III)-Oxid mit Acetylaceton hergestellt werden kann.[1]
Anwendung
Chrom(III)-acetylacetonat kann als aktive Stelle in der Bildung von Redoxsystemen zur Herstellung von Durchflussbatterien verwendet werden.[2] Es kann auch als Präkursor für metallische Beschichtungen auf Chromnitridbasis verwendet werden.[3]
Hinweis zur Analyse
Wird verwendet, um die Oberflächeneigenschaften von festen Polyurethanen zu verändern, die in seiner Gegenwart gebildet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>392.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 200 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromium (III) acetylacetonate
Fernelius WC, et al.
Inorganic Syntheses, 5, 130-131 (1957)
Non-aqueous chromium acetylacetonate electrolyte for redox flow batteries
Liu Q, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1634-1637 (2010)
Plasma assisted metal-organic chemical vapor deposition of hard chromium nitride thin film coatings using chromium (III) acetylacetonate as the precursor
Dasgupta A, et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 374(1-2), 362-368 (2004)
David N Paglia et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(12), 1971-1978 (2012-06-02)
This study quantified the effects of local intramedullary delivery of an organic vanadium salt, which may act as an insulin-mimetic on fracture healing. Using a BB Wistar rat femoral fracture model, local vanadyl acetylacetonate (VAC) was delivered to the fracture
Yanfang Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(13), 3807-3816 (2012-02-24)
Biscyclometalated iridium(III) complexes with an ancillary acetylacetone ligand, Ir(L)(2)(acac), (L = 2-(benzo[b]thiophen-2-yl)pyridine (btp), 1-phenylisoquinoline (piq), 2-phenylbenzothiazole (bt), 2-phenylpyridine (ppy), acac = deprotonated acetylacetone), demonstrate spectroscopic changes in their UV-Vis absorption and luminescent emission under acidic conditions. Such changes were found