Merck
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Synonym(e):
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChIKey
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)