Merck
571857
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorphenyl)-ethylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5011 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
Dichte
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChIKey
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.6 °F
Flammpunkt (°C)
93.66 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)