Merck
154172
Sigma-Aldrich
4-Fluorphenethylalkohol
97%
Synonym(e):
2-(4-Fluorphenyl)-ethanol
Größe auswählen
10 G
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 111.00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.15
Beilstein:
2354310
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)