Merck
570575
Sigma-Aldrich
3-[1′(R)-α-Methylbenzyl]-5(S)-oxazolidin-2-on
98%
Synonym(e):
(S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(R)-α-methylbenzyl-2-oxazolidinone, 3-(1′-(R)-α-Methylbenzyl)-5(S)-hydroxymethyl-oxazolidin-2-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](N1C[C@@H](CO)OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-7-11(8-14)16-12(13)15/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3/t9-,11+/m1/s1
InChIKey
DLSXXQPFKFHRSW-KOLCDFICSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)