Merck
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenfluoren
98%
Synonym(e):
9-Benzylidene-9H-fluorene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChIKey
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)