Merck
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethylacrylat
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 347.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 347.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
λmax
251 nm
SMILES String
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
InChIKey
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fluorescent monomer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)