Merck
56951
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-maleinimid -trifluoracetat (Salz)
≥98% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
2-Maleimidoethylamin -trifluoracetat (Salz)
Größe auswählen
250 MG
CHF 140.00
1 G
CHF 334.00
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 140.00
1 G
CHF 334.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2 · C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N-(2-Aminoethyl)-maleinimid -trifluoracetat (Salz), ≥95% (HPLC), ≥98% (T)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
≥98% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
amine
maleimide
Polymerarchitektur
functionality: heterobifunctional
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O.O=C1N(CCN)C(C=C1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2.C2HF3O2/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,7H2;(H,6,7)
InChIKey
YNHKVOGCDPODMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(2-Aminoethyl)maleimid-Trifluoracetat-Salz ist ein Thiol-reaktives Vernetzungsreagenz, das bei der Herstellung von Heparin-Hydrogelen eingesetzt wird[1]
Anwendung
N-(2-Aminoethyl)maleimid-Trifluoracetat-Salz wird gewöhnlich für Folgendes eingesetzt:
  • Als Vernetzungsreagenz zur Bildung kovalenter Bindungen zwischen polymeren Ausgangsstoffen[2]
  • Bei der Synthese von Maleimid-funktionalisierten Heparin-Hydrogelen durch Einführung Maleimid-funktionalisierter Gruppen in Moleküle, was eine nachfolgende Biokonjugation ermöglicht[3]
  • Bei der Synthese von N-(2-{3-Iodobenzoyl}aminoethyl)maleimid und N-(2-{3-(tri-n-Butylstannyl)benzoyl}aminoethyl)maleimid[4]
  • Als Basischemikalie bei der Synthese von Maleimid-funktionalisierten Cymantrenyl-Derivativen[5]
Sonstige Hinweise
Heterobifunktioneller Linker zur Einführung einer Maleimidfunktion in die weit verbreiteten NOSu-modifizierten Fluoreszenzmarker.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and investigation of a radioiodinated F3 peptide analog as a SPECT tumor imaging radioligand
Bhojani M S, et al.
PLoS ONE, 6(7), e22418-e22418 (2011)
High resolution bioprinting of multi-component hydrogels
R Zimmermann, et al.
Biofabrication, 11, 045008-045008 (2019)
Chemoselective peptide functionalization of starPEG-GAG hydrogels
MV Tsurkan, et al.
Bioconjugate Chemistry, 25, 1942-1950 (2014)
Eduardo Pérez Del Río et al.
Biomaterials, 259, 120313-120313 (2020-08-24)
Recent achievements in the field of immunotherapy, such as the development of engineered T cells used in adoptive cell therapy, are introducing more efficient strategies to combat cancer. Nevertheless, there are still many limitations. For example, these T cells are
Di-heterometalation of thiol-functionalized peptide nucleic acids
T Joshi, et al.
Artificial DNA, PNA & XNA, 4, 11-18 (2013)