Merck
567078
Sigma-Aldrich
3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl-)-thio]-propionsäure-ethylester
96%
Synonym(e):
3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl-)-thio]-propansäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
Schüttdichte
1.119 g/mL
SMILES String
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)