Merck
566373
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorbenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3F2C(O)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-165 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)