Merck
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribrom-2-methoxy-4-methylbenzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6HBr3OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
solid
bp
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
InChIKey
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)