Merck
564176
Sigma-Aldrich
Benzophenonoxim, polymer gebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Benzaldoxime, polymer-bound, Benzhydryl oxime resin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.0-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
oxime
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)