Merck
273155
Sigma-Aldrich
Acetonazin
98%
Synonym(e):
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
Größe auswählen
25 G
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 141.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
InChIKey
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)