Merck
563811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylmagnesiumchlorid -Lösung
0.2 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 405.00
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 405.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.2 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)