Wichtige Dokumente
563560
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChIKey
ZUTVRDMZQSHCID-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)