Merck
563021
Sigma-Aldrich
3,5-Dibrom-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6HBr2CHOOCH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
InChIKey
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)