Merck
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimid
95%
Synonym(e):
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Größe auswählen
5 G
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 150.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
Beilstein:
1525008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
maleimide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
InChIKey
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
gekühlt lagern
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary