Merck
562211
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-thienylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 228.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrMgS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccsc1[Mg]Br
InChI
1S/C5H5S.BrH.Mg/c1-5-2-3-6-4-5;;/h2-3H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OVSYYYAKOISBKJ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)