Merck
562173
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylmagnesiumchlorid -Lösung
0.25 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
H3CC6H4CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.920 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YPJGFXMVFBGFBS-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)