Merck
562092
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid -Lösung
0.25 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 364.00
CHF 364.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 364.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 364.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.910 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)