Wichtige Dokumente
561754
4-Ethylphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
VLOUAKPIQASFDS-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?