Merck
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
Größe auswählen
50 ML
CHF 226.00
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 226.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenoxy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)