Merck
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
Größe auswählen
5 G
CHF 383.00
CHF 383.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 383.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 383.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChIKey
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)