Merck
559237
Sigma-Aldrich
Ethyl(3-fluorbenzoyl)acetat
Synonym(e):
(m-Fluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-3-fluorobenzoylacetate, Ethyl 3-fluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl m-fluorobenzoyl acetate
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Brechungsindex
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
Dichte
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of biologically active molecules
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)