Merck
558613
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-(trifluormethyl)-benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H3(Br)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5240 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
Dichte
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
InChIKey
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)