Merck
558583
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5355 (lit.)
Dichte
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 1-(aminomethyl)-5-fluoro-N,N-dimethyl-benzenesulfonamide.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Practical Synthesis of 4-Fluoro-2-(methylthio) benzylamine and the Corresponding Sulfone and Sulfonamide.
Perlow DS, et al.
Synthetic Communications, 37(11), 1887-1897 (2007)