Merck
557560
Sigma-Aldrich
Ethylphenylsulfon
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
SMILES String
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Density of ethyl phenyl sulfone is 1.1410g/cm3 at 20°C.
Anwendung
Ethyl phenyl sulfone may be used in the preparation of (±)-α-multistriatin.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly stereoselective synthesis of (?)-a-multistriatin.
Bartlett PA and Myerson J.
The Journal of Organic Chemistry, 44(10), 1625-1627 (1979)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 197-197 (2015)