Merck
556033
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-chinazolon-2-carboxylat
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 170.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
189-193 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-2-16-11(15)9-12-8-6-4-3-5-7(8)10(14)13-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13,14)
InChIKey
BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate is a quinazoline derivative. It can be synthesized from anthranilamide and ethyl oxalate.[1]
Anwendung
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate may be used to synthesize 4-quinazolone-2-carboxylic acid.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nonclassical Antimetabolites. X. 1, 2 A Facile Synthesis of 4-Quinazolone-2-carboxylic Acid and the Structure of Bogert's Ammonium Salt.
Baker BR and Almaula PI.
The Journal of Organic Chemistry, 27(12), 4672-4674 (1962)