Merck
555924
Sigma-Aldrich
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F2H2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D >1.566 (lit.)
bp
266 °F (lit.)
Dichte
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
InChIKey
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)