278971
Diphenyl-N-cyanocarbonimidat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
SMILES String
N#C\N=C(/Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-11-16-14(17-12-7-3-1-4-8-12)18-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H
InChIKey
SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines
- cyanoguanidine derivatives
- oxadiazoles
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3