Merck
552372
Sigma-Aldrich
5-Chlor-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
228-231 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
InChIKey
DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone is a 2-benzimidazolone derivative. It exhibits anti-nauseant properties.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper-catalyzed efficient synthesis of a 2-benzimidazolone scaffold from 2-nitroaniline and dimethyl carbonate via a hydrosilylation reaction.
Nale DB and Bhanage BM.
Green Chemistry, 17(4), 2480-2486 (2015)