Merck
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCF2CF2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
115.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)