551945
2-Hydroxy-3,5-dinitropyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-179 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ncc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-6-5)7(10)11/h1-2H,(H,6,9)
InChIKey
KSZZJOXNRQKULB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable