Merck
550825
Sigma-Aldrich
Pentachlorthiophenol
About This Item
Lineare Formel:
Zn(SC6Cl5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
364-369 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Zn]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.ClH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,7H;1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HOQVHYWMYIDELD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)