Wichtige Dokumente
550434
Diethylselenid
99.999% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
bp
108 °C (lit.)
Dichte
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Se]CC
InChI
1S/C4H10Se/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
ALCDAWARCQFJBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
72.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)