Merck
550361
Sigma-Aldrich
6-Brom-4-chlor-3-formylcumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H4BrClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
InChIKey
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable