Wichtige Dokumente
547891
2-Fluor-6-methoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?