Merck
545910
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4O(CH2)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
83-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid can be synthesized by employing 3-(4-fluorophenoxy)propanenitrile as a starting reagent.
Anwendung
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid may be used as one of the reactants for the synthesis of 2,3-dihydro-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, absolute configuration and conformation of the aldose reductase inhibitor sorbinil
Sarges R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 28.11, 1716-1720 (1985)