Wichtige Dokumente
545821
2-Methyl-5-nitrobenzothiazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
134-137 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
InChIKey
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)