Merck
544957
Sigma-Aldrich
Zinkoxalat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zinc oxalate
About This Item
Lineare Formel:
ZnC2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.41 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
chunks
Verunreinigungen
≤100 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)