542660
2-(Trifluormethyl)-thiophenol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChIKey
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter