Wichtige Dokumente
540714
Tetrahydrothiopyran-4-ol
97%
Synonym(e):
4-Tetrahydrothiopyranol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCSCC1
InChI
1S/C5H10OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?