Merck
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)-dodecansäure
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
12-Methylamino-laurinsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3NH(CH2)11COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.36
Beilstein:
6123408
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable