Merck
539090
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluorbenzylbromid
96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
Dichte
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide [2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene] may be used in the synthesis of 4-chlorobenzoimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo-and Pyrimido-Thiazines.
Abele E, et al.
Heterocyclic Letters, 2(2), 182-191 (2012)