Merck
537292
Sigma-Aldrich
1-Chlor-3,5-difluorbenzol
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
Dichte
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChIKey
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
85.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)