Merck
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
InChIKey
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)